Learn More
uvex Athletic Lite ESD Safety Glove Artikelnummer.: 17747569
Zum Warenkorb hinzufügen
uvex Athletic Lite ESD Safety Glove
Artikelnummer. 17747569 Alle ansehen Uvex Produkte
10
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 17747569
Marke: uvex 6003510
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Particularly lightweight safety glove with ESD and touchscreen function.
  • Leichter und atmungsaktiver Sicherheitshandschuh
  • Besonders flexibler und empfindlicher Handschuh für viele Einsatzbereiche
  • Touchscreen-Funktion
  • Zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100
  • Gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
  • Hohe Atmungsaktivität durch offenporige Beschichtung, die den Schweiß im Handschuh vermindert
  • Gutes Tastgefühl bei Präzisionsarbeiten
  • Perfekte Passform durch die Slim Fit-Form und Elastan im Futter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN 16350, EN 388 (4121X)
Coating Material NBR-Mikroschaum
Farbe Blau, Anthrazit
Einwegprodukt Reusable
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Hand Ambidextrous
Laboratory/Cleanroom Use Not tested
Latex Free Yes
Material Polyamid, Kohlenstoff, Elastan
Gepudert Powder Free
Produkttyp ESD Gloves
Größe 10
Sterilität Non-sterile
Name des Produkts
uvex Athletic Lite ESD Safety Glove >