Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC deactivated inlet liner SGE split/splitless
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
38.45 CHF - 151.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 81 mm |
---|---|
Product Type Specs | FocusLiner Einlass-Liner für Split/Splitless-Injektionen |
Innendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12924091
|
Trajan Scientific and Medical™
09227201 |
Je 1 |
38.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12914091
|
Trajan Scientific and Medical™
092272 |
5/Packung |
151.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit ATAS Optic Geräten
Spezifikation
81 mm | |
FocusLiner Einlass-Liner für Split/Splitless-Injektionen | |
3 mm | |
5 mm |