Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC deactivated inlet liner SGE split/splitless
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 092272
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12914091
  • 151.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit ATAS Optic Geräten
Spezifikation
Spezifikation
5/Packung
FocusLiner Einlass-Liner für Split/Splitless-Injektionen
5 mm
81 mm
3 mm