Learn More
AT 101, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18095812
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
AT 101, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18095812
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18095812
Marke: Tocris Bioscience 3367/50
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Downregulates Bcl-2 and Mcl-1; pro-apoptotic
R-(-)-enantiomer of gossypol (Cat. No. 1964). Mimics the BH3 domains of Bcl-2, Bcl-XL and Mcl-1. Disrupts heterodimerization of Bcl-2 with proapoptotic family members. Induces apoptosis in vitro through activation of caspase-9; cytotoxic to multiple myeloma and drug-resistant cell lines. Delays onset of androgen-independent growth of VCaP prostate cancer xenografts in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90141-22-3
Summenformel C30H30O8
Molekulargewicht (g/mol) 518.562
InChI-Schlüssel QBKSWRVVCFFDOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym gossypol, --gossypol, +-gossypol, pogosin, tash 1, racemic-gossypol, r---gossypol, r-gossypol, +--gossypol, +/--gossypol
PubChem CID 3503
ChEBI CHEBI:28584
IUPAC-Name 1,1',6,6',7,7'-hexahydroxy-3,3'-dimethyl-5,5'-bis(propan-2-yl)-[2,2'-binaphthalene]-8,8'-dicarbaldehyde
SMILES CC1=C(C(=C2C(=C1)C(=C(C(=C2C=O)O)O)C(C)C)O)C3=C(C=C4C(=C3O)C(=C(C(=C4C(C)C)O)O)C=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AT 101
Menge 50 mg
Formelmasse 518.56
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
AT 101, Tocris Bioscience™ >