Learn More
Navailles Asynchroner PVC-Stuhl
Der asynchrone PVC-Stuhl ist vollständig verstellbar und leicht zu desinfizieren.
Marke: Navailles 4DL 40GHLP 01 505
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 5-beiniger, abriebfester, verstärkter Chromsockel mit Gelenkgleitern
- Gashebesäule mit Höhenverstellung von 550 bis 790 mm und Stoßdämpfer
- Fußring aus Aluminium mit einstellbarer Höhe
- Breiter Sitz aus grauem M1-Vinyl mit weichem Schaumstoff hoher Dichte
- Unabhängig einstellbare Sitz- und Rückenlehnenneigung mit einem Fingertipphebel dank asynchronem Mechanismus
- Hohe Lehne aus grauem Vinyl mit weichem Schaumstoff hoher Dichte, höhenverstellbar
Spezifikation
Blau | |
Keine Armlehnen | |
Labore | |
265 lb. | |
550 bis 790 mm | |
30,9 lb. | |
Keine | |
59 cm |
Ja | |
M1. | |
Gasfedersäule | |
120 kg | |
8 Jahre | |
14 kg | |
23,2 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Navailles Asynchroner PVC-Stuhl > Asynchroner PVC-Stuhl; zur Verwendung mit (Anwendung):Labore; Sitzhöhe:550 bis 790 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur