Learn More
Astrin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP1-85262
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18795623
  • 579.00 CHF / 0.10 Milliliter
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
Astrin Polyclonal specifically detects Astrin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polyclonal
0.1 mL
RUO
IgG
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Astrin Antibody, Novus Biologicals™ > 0.1mL; Unlabeled