Learn More
ASTM™ D6584 1,2,4-Butanetriollösung, Honeywell Fluka™
1000 μg/ml in Pyridin, analytischer Standard, Referenzmaterial
Marke:  Honeywell Fluka R1384-5ML
Artikelnummer. 15959701
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
110-86-1, 42890-76-6
5 ml
115 °C
BIOKRAFTSTOFFE
Analysenstandard
Glasflasche
0.98 g/cm3
20 °C
Flüssig
Name des Produkts
ASTM™ D6584 1,2,4-Butanetriollösung, Honeywell Fluka™ > 5 ml