Learn More
Thermo Scientific™ Zusammengesetzte Kappen und Septen für 8-425 Fläschchen mit Standardöffnung
Thermo Scientific™ National Montierte Verschlüsse und Septen für 8-425 Fläschchen mit Standardöffnung sind in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Septenmaterialien erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ C4013-61B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12440138
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ National montierte Kappen und Septen für 8-425 Fläschchen mit Standardöffnung sind für zahlreiche Applikationen in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Septum-Materialien erhältlich.
  • Oben offene Verschlusskappen können mit jedem 8-mm-Septum verwendet werden
  • Phenolharz-Verschlusskappen sind autoklavierbar und für Applikationen bei niedrigen Temperaturen geeignet
  • Polypropylen-Verschlusskappen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
  • KimLok™ Verschlusskappe/Septum-Einheiten haben einen eingegossenen Zentrierring, der ein Verschieben des Septums während der Injektion verhindert
  • Septum aus PTFE/rotem Gummi sind eine kostengünstige Lösung für viele GC-Applikationen
  • PTFE/Silikon-Septum werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
  • Vorgeschlitztes Septum lässt sich leichter mit dünnen Nadeln durchstechen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PP, blau; Kim-Lok Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
PTFE, Silikon, Polypropylen
Kim-Lok Kappe mit Flansch
Fläschchen mit 8-425-Gewinde und Standardöffnung
Blau
Kim-Lok rotes PTFE/weißes Silikon
8 bis 425 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zusammengesetzte Kappen und Septen für 8-425 Fläschchen mit Standardöffnung > PP, blau; Kim-Lok Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon