Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Aspergillus-Doppel-Gel-Diffusions-Assay
Microgen Bioproducts Aspergillus - Serologischer Doppel-Gel-Diffusions-Assay zum Nachweis von präzipitierenden Antikörpern gegen Aspergillus fumigatus.
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts FSK1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Doppel-Diffusionstest zum Nachweis von präzipitierenden Antikörpern gegen Aspergillus fumigatus in Serum.
Spezifikation
8,5 mL | |
1 Kit | |
Serologischer Doppel-Gel-Diffusions-Assay | |
EC/REP-Etikett auf der Kit-Box, Blanko-Etikett auf dem CE-Karton |
Flüssig | |
Bestimmt für den Nachweis von präzipitierenden Antikörpern gegen Aspergillus fumigatus in Serum. | |
Testkit | |
5 bis 10 ml venöses Blut |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novacyt - Microgen Bioproducts Aspergillus-Doppel-Gel-Diffusions-Assay > Aspergillus-Doppel-Gel-Diffusions-Assay
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur