Learn More
Tocris Bioscience™ ASP 2535
Potent and selective GlyT1 inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 5308/10
Artikelnummer. 18794729
  • 369.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ASP 2535 is a potent and selective GlyT1 inhibitor (IC50 = 92 nM). Exhibits 50-fold selectivity over GlyT2. Attenuates MK 801 -induced working memory deficits and PCP -induced visual learning deficits in mice. Orally available and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
>98%
ASP 2535
ASP 2535
10 mg
382.42
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ ASP 2535 > 10mg
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Nur für Forschungszwecke