Learn More
Ashcroft PRESSURE GAUGE 0-30PSI 1/8'MNPT 1/8'MNPT
This Utility Gauge is ideal for measuring water, hydraulic oil, or gas pressure.
Marke:  Ashcroft 68002-02
Artikelnummer. 12167750
  • 14.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
  • True zero indication identifies damaged gauges—increases safety and ensures accuracy.
  • Gauges include brass socket, soft-soldered phosphor bronze Bourdon tube, painted steel case, and polycarbonate lens.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI/ASME Klasse B
38.1 mm
Polycarbonat/Stahl/Messing/Phosphorbronze
Analog
Handelsübliches/industrielles Messgerät
1.5 in.
Socket, Bourdon Tube, Case, Lens
±3-2 bis 3 %
0 bis 30 psi
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ashcroft PRESSURE GAUGE 0-30PSI 1/8'MNPT 1/8'MNPT > Druck:0 bis 30 psi