Learn More
Ascarit(II), CO2-Absorptionsmittel, 8 bis 20 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 81133-20-2
Marke: Thermo Scientific Acros 208085000
405.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Gasadsorber
Spezifikation
Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 8 to 20 mesh | |
Braun | |
81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9 | |
MFCD00132264 | |
Particle size analysis: 8 to 20 mesh |
8- to 20-mesh | |
granular | |
500 g | |
Glasflasche |
Sicherheit und Handhabung
- Ascarite(II)Ò, CO2 absorbent, product of Arthur H. Thomas Company
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464187 | Analysenzertifikat | 02/07/2024 | 208080025,208085000,208081000 |
A0451053 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 208080025,208085000,208081000 |
A0451054 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 208080025,208085000,208081000 |
A0448663 | Analysenzertifikat | 10/04/2023 | 208080025,208085000,208081000 |
A0414489 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 208080025,208085000,208081000 |