Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung und Filter
Diese Spezialpipettenspitzen verschließen sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten und gewährleisten so ein genaues und einheitliches Pipettieren.
196.00 CHF - 201.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Reinigungsnachweise | Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin |
Format | Abnehmbares Deckelgestell |
Spitzenform | Genomik, weite Öffnung |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10089010
![]() |
Thermo Scientific™
2069G |
200 μl | Steril & PCR-fähig |
201.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10088880
![]() |
Thermo Scientific™
2079G |
1000 μ l | Steril & PCR-fähig |
196.00 CHF
800 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Pipettieren Sie genau und konsistent mit Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Spezialpipettenspitzen, die die Pipette bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen und diese in der Barriere einschließen. ART Barriere-Spezialpipettenspitzen helfen beim Pipettieren in einer Vielzahl von Anwendungen. Extra lange Thermo Scientific™ REACH™ Spitzen bieten zusätzliche Kontaminationskontrolle.
Merkmale:
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
- Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
- Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
- Genomisch mit weiter Öffnung für genomische DNA, empfindliche Zelllinien und andere viskose Stoffe
Kompatibel mit:
SoftFit™ Pipettenspitzen ermöglichen präzise und konsistente Pipettierung mit Mehrkanalpipetten.
ErgonomieDie Pipettenspitzen sind für Gilson Pipetteman™ Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Pipetten geeignet.
Spezifikation
Gefiltert | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin | |
Genomik, weite Öffnung | |
ART |
Steril | |
Abnehmbares Deckelgestell | |
Universelle Passform | |
Steril & PCR-fähig |