Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Leere Klappdeckelgestelle für Pipettenspitzen
Sparen Sie wertvollen Platz im Labor mit diesen stapelbaren Pipettenspitzen-Klappgestellen.
Marke: Thermo Scientific™ 2004-ER
23.73 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die stapelbaren Thermo Scientific™ ART™ leeren aufklappbaren Gestelle für Pipettenspitzen sparen wertvollen Platz im Labor.
Eigenschaften:
- ART Barrierespitzen bieten 100%ige Sicherheit gegen Aerosol- und Flüssigkeitskontamination.
- Die Gestelle erlauben schnellen und einfachen Zugriff auf die Pipettenspitzen und sparen somit wertvolle Zeit
- Der Schnappverschluss verriegelt das Gestell sicher für eine zuverlässige Lagerung der Pipettenspitzen
Zertifikate:
- Nichtsterile Produkte, die zertifiziert frei sind von RNase, DNase, DNA, ATP, Endotoxinen, Pyrogen und PCR-Inhibitoren
- Sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Keimen, Endotoxinen, Pyrogen und PCR-Inhibitoren
Empfohlen für:
- Liquid Handling
- Molekularbiologie
- PCR
- Biotechnologie
Spezifikation
Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Endotoxinen, Pyrogen und PCR-Inhibitoren | |
Quadratisch | |
Unsteril |
Leere Racks mit Klappdeckel | |
Ja | |
Small |