Learn More
Thermo Scientific™ ART Barriere-Spitzen, 20 ul, einzeln verpackt
ART Barriere-Spitzen garantieren 100 % Schutz vor Kontaminationsübertragung
Marke: Thermo Scientific™ 2149PIW
127.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
ART Barriere-Spitzen bestehen aus reinem Polypropylen und verfügen über einen Liduid-Reinigungsfilter zur Verhinderung von Kontamination durch Übertragung. Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogenen, Endotoxinen, ATP, Keimen und PCR-Inhibitoren
> 20 ul einzeln verpackt
> selbstdichtende Barriere
> sterile > Spitze, die zu den meisten Pipetten passt > garantiert keine Übertragung von Kontamination
Spezifikation
ART Barriere-Spitze 20 μl | |
Gefiltert | |
Natural | |
ISO13485 | |
Einzeln verpackt | |
500 | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylen |
20 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
RNAse/DNAse-frei | |
Universelle Passform | |
500 | |
Universelle Passform | |
ART |