Learn More
Thermo Scientific™ ART Barriere-Spitzen, 200 ul, einzeln verpackt
GREENER_CHOICE
ART Barriere-Spitzen garantieren 100 % Schutz vor Kontaminationsübertragung
Marke:  Thermo Scientific™ 2069IW
117.65 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10667171
  • 184.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 04-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ART Barriere-Spitzen bestehen aus reinem Polypropylen und verfügen über einen Liduid-Reinigungsfilter zur Verhinderung von Kontamination durch Übertragung. Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogenen, Endotoxinen, ATP, Keimen und PCR-Inhibitoren
> 200 ul einzeln verpackt
> selbstdichtende Barriere
> sterile > Spitze, die zu den meisten Pipetten passt > garantiert keine Übertragung von Kontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ART Barriere-Spitze 200 μl
Gefiltert
Natural
Nicht autoklavierbar
Gamma
Barrier
500
Universelle Passform
ART
Ja
1 bis 200 μl
Steril
Blau
ISO13485
Einzeln verpackt
500
Ja
Ja
Polypropylen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ART Barriere-Spitzen, 200 ul, einzeln verpackt >