Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Gel-Pipettenspitzen
Diese Spezialpipettenspitzen verschließen sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten und gewährleisten so ein genaues und einheitliches Pipettieren.
139.51 CHF - 144.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Länge (angloamerikanisch) | 2,79 in. |
Länge (metrisch) | 7.09 cm |
Reinigungsnachweise | Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10212911
![]() |
Thermo Scientific™
2155 |
100 μl | Steril & PCR-fähig |
139.51 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10028990
![]() |
Thermo Scientific™
2155P |
20 μl | Steril & PCR-fähig |
144.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Pipettieren Sie genau und konsistent mit Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen zur Gelbeladung, die die Pipette bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen und diese in der Barriere einschließen. ART Barriere-Spezialpipettenspitzen helfen beim Pipettieren in einer Vielzahl von Anwendungen.
Merkmale:
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
- Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
- Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
- Gel-Beladung für das Einfüllen von Acrylamid- oder Agarosegelen
Kompatibel mit:
SoftFit™ Pipettenspitzen ermöglichen präzise und konsistente Pipettierung mit Mehrkanalpipetten.
ErgonomieDie Pipettenspitzen sind für Gilson Pipetteman™ Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Pipetten geeignet.
Specifications
Gefiltert | |
2,79 in. | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin | |
Gel-Beladung | |
Steril & PCR-fähig |
Steril | |
7.09 cm | |
Abnehmbares Deckelgestell | |
ART |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.