Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Spezialpipettenspitzen mit Barriere
GREENER_CHOICE
Diese Spezialpipettenspitzen verschließen sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten und gewährleisten so ein genaues und einheitliches Pipettieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 2340-05
96.16 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11555424
  • 127.00 CHF / 800 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Pipettieren Sie genau und konsistent mit Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Spezialpipettenspitzen, die die Pipette bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen und diese in der Barriere einschließen. ART Barriere-Spezialpipettenspitzen helfen beim Pipettieren in einer Vielzahl von Anwendungen. Extra lange Thermo Scientific™ REACH™ Spitzen bieten zusätzliche Kontaminationskontrolle.
Merkmale:
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen
  • Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
  • Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
Konzipiert als Pipettierhilfe für eine Vielzahl von Anwendungen:
Extra lang zur Vermeidung von Kontamination, da der Pipettenschaft nicht in das Probengefäß gerät
Gelbeladung zum Einfüllen von Acrylamid- oder Agarose-Gelen
Breite Genomöffnung für genomische DNA, empfindliche Zelllinien und anderen viskose Stoffe
Lösungsmittelfest für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel
Kompatibel mit:
SoftFit™ Pipettenspitzen bieten präzises und konsistentes Pipettieren mit Mehrkanalpipetten
Ergonomische Pipettenspitzen sind für Gilson Pipetteman™-Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus-Pipetten geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 μ l
ART 1000 ERGO-G
7.061 cm
Racks
Gilson™ Pipetman™, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Steril & PCR-fähig
Steril
2.78 Zoll
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Ergonomie
ART
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ART™ Spezialpipettenspitzen mit Barriere > ART Barrier Pipettenspitzen 1000 ERGO-G; 1000 μl; ergonomisch; geringe Retention