Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Nachfüllsystem, 200
GREENER_CHOICE
Dieses Barrieren-Nachfüllsystem gewährleistet genaues und einheitliches Pipettieren ohne Beeinträchtigung der Sicherheit.
101.00 CHF - 160.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung ART 10 Barriere-Spitze
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Natural
Modell ART-Sperrfilter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Spitzenform Fit for Purpose Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Spitzenform Fit for Purpose Preis Menge & Verfügbarkeit  
15133566
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
2139-RT
10 μl Standard Steril & PCR-fähig
160.00 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15163566
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
2139-05-RT
10 μl Geringe Retention Steril & PCR-fähig
111.23 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Add to basket
15173576
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
2149P-RT
20 μl Standard Steril & PCR-fähig
111.00 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Add to basket
15193576
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
2149P-05-RT
20 μl Geringe Retention Steril & PCR-fähig
114.00 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Add to basket
15163586
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
2069-RT
200 μl Standard Steril & PCR-fähig
101.00 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
15183586
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
2069-05-RT
200 μl Geringe Retention Steril & PCR-fähig
114.00 CHF
960 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Add to basket
15183606
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
2070-RT
300 μl Standard Steril & PCR-fähig
101.15 CHF
960 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Add to basket
15103616
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
2070-05-RT
300 μl Geringe Retention Steril & PCR-fähig
115.00 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Description
Mit dem Thermo Scientific™ ART™ Nachladesystem, das eine umweltfreundliche Lösung ohne Beeinträchtigung der Sterilität bietet, können Sie Anwendungen präzise und konsistent ausführen, ohne dabei den Schutz zu beeinträchtigen. Durch versetzte Wells, die ein Stapeln der Spitzen erlauben, reduziert dieses ausgefeilte System die Abfallmenge und spart Platz im Labor. Das ART-Portfolio ist jetzt umfassender, sodass es einfacher denn je ist, eine Spitze zu finden, die praktisch für jede Pipette oder Anwendung in Ihrem Labor geeignet ist.
  • ART Barriere-Spitzen bieten hundertprozentige Sicherheit gegen Aerosol- und Flüssigkeitskontaminationen
  • Durch die stapelbare Verpackung der Filterspitzen ist es möglich, sie durch versetzte Öffnungen im unteren Einsatz zu führen
  • Die Führungsschienen des Nachfüllsystems helfen bei der korrekten Ausrichtung der Spitzeneinsätze, damit sie leicht ins Gestell zu überführen sind
  • Die Außenhülle schützt die Spitzen vor Kontamination an der Außenwand beim Nachfüllen von Einsätzen
  • Das angebotene Verpackungsformat verringert Kunststoffabfall
  • Eine robuste Konstruktion der Einsätze ermöglicht ein zuverlässiges Laden von Spitzen in die Gestelle
  • Jeder Einsatz ist mit Chargennummer und Beschreibung versehen
Specifications
Specifications
ART 10 Barriere-Spitze
Steril
ART-Sperrfilter
Racks
ART
Gefiltert
Natural
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Universelle Passform
Steril & PCR-fähig
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Nachfüllsystem, 200