Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Extralanges Barrierenachfüllsystem
Dieses Barrieren-Nachfüllsystem gewährleistet genaues und einheitliches Pipettieren ohne Beeinträchtigung der Sicherheit.
90.20 CHF - 105.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1000 μ l |
---|---|
Gefiltert | Gefiltert |
Sterilität | Steril |
Farbe | Natural |
Modell | ART-Sperrfilter |
Produktcode | Marke | Spitzenform | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spitzenform | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15123626
![]() |
Thermo Scientific™
2179-05-RT |
Universelle Passform, Extended Length | Steril & PCR-fähig |
90.20 CHF
560 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15113626
![]() |
Thermo Scientific™
2179-RT |
Universelle Passform | Steril & PCR-fähig |
105.00 CHF
560 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Mit dem Thermo ScientificTM ARTTM Barrieren-Nachfüllsystem, das eine umweltfreundliche Lösung ohne Beeinträchtigung der Sterilität bietet, können Sie Anwendungen präzise und konsistent ausführen, ohne dabei die Sterilität zu beeinträchtigen. Durch versetzte Wells, die ein Stapeln der Spitzen erlauben, reduziert dieses ausgefeilte System die Abfallmenge und spart Platz im Labor. Das ART-Portfolio ist jetzt umfassender, sodass es einfacher denn je ist, eine Spitze zu finden, die praktisch für jede Pipette oder Anwendung in Ihrem Labor geeignet ist.
- ART Barriere-Spitzen bieten hundertprozentige Sicherheit gegen Aerosol- und Flüssigkeitskontaminationen
- Durch die stapelbare Verpackung der Filterspitzen ist es möglich, sie durch versetzte Öffnungen im unteren Einsatz zu führen
- Die Führungsschienen des Nachfüllsystems helfen bei der korrekten Ausrichtung der Spitzeneinsätze, damit sie leicht ins Gestell zu überführen sind
- Die Außenhülle schützt die Spitzen vor Kontamination an der Außenwand beim Nachfüllen von Einsätzen
- Das angebotene Verpackungsformat verringert Kunststoffabfall
- Eine robuste Konstruktion der Einsätze ermöglicht ein zuverlässiges Laden von Spitzen in die Gestelle
- Jeder Einsatz ist mit Chargennummer und Beschreibung versehen
Spezifikation
1000 μ l | |
Steril | |
ART-Sperrfilter | |
8.89 cm | |
Racks | |
Universelle Passform | |
Steril & PCR-fähig |
Gefiltert | |
Natural | |
3,5 in. | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin | |
Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall | |
ART |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.