Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Nachfülleinsätze für Pipettenspitzen, extralang
GREENER_CHOICE
Pipettieren Sie genau und zuverlässig mit diesen Pipettenspitzen, die sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen.
Marke:  Thermo Scientific™ 2179-05-RI
71.78 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12691290
  • 112.89 CHF / 768 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Pipettieren Sie genau und zuverlässig mit den Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen, die sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen. Die ART Einsätze sind umweltfreundlich mit einzeln verpackten Blisterwannen aus recyceltem Kunststoff für die Verwendung mit den wiederverwendbaren ART Klappdeckel-Racks. Die Nachfülleinsätze rasten sicher in das Klappdeckel-Rack ein und ermöglichen so ein schnelles, einfaches Nachfüllen der Spitzen.
Eigenschaften
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen
  • Erhältlich mit MicroPoint Spitzen, extra langen Spitzen, Spitzen mit niedriger Retention sowie SoftFit-L™ Pipettenspitzen für die Verwendung mit Rainin™ LTS™ LiteTouch™ Pipetten
Empfohlen für:
  • Liquid Handling
  • Molekularbiologie
  • PCR
  • Biotechnologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ART 1000 l, mit Filter, steril, Nachfüllpackung
Gefiltert
ART 1000 l
8,89 cm
Nachfüllpackung
Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall
ART
1000 μl
Steril
3,5 in.
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Geringe Retention
Universal Fit Pipette
Steril & PCR-fähig
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Nachfülleinsätze für Pipettenspitzen, extralang > ART Barrier Pipettenspitzen 1000L; 1000 μl Reload-Einsatz, geringe Retention, sterile Spitze
Begrenzte Garantiezeit: Vorbehaltlich aller Gewährleistungsanforderungen und -ausschlüsse, die in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen dargelegt sind, wird dieses Produkt ab dem Datum, an dem wir das Produkt versenden, und für neunzig (90) Tage danach garantiert. Haftungsausschluss für die Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.