Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen in einem Gestell mit abnehmbarem Deckel
Präzise und konsistente Ausführung von Anwendungen mit Barriere-Pipettenspitzen in Gestellen mit abnehmbarem Deckel, die sich bei Kontakt mit potenziellen Kontaminanten verschließen.
Marke: Thermo Scientific™ 2139F
71.69 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Pipettieren Sie genau und konsistent mit Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen, welche die Pipette bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen und diese in der Barriere einschließen. ART Barriere-Pipettenspitzen helfen beim Pipettieren in einer Vielzahl von Anwendungen. Extra lange Thermo Scientific™ REACH™ Spitzen bieten zusätzliche Kontaminationskontrolle.
Merkmale:
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
- Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
- Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
Konzipiert als Pipettierhilfe bei einer Vielzahl von Anwendungen:
Extra lang zur Vermeidung von Kontamination, da der Pipettenschaft nicht in das Probengefäß gerät
Gel-Befüllung geeignet für das Einfüllen von Acrylamid- oder Agarosegelen
Mit weiter Öffnung, genomisch für genomische DNA, empfindliche Zelllinien und anderen viskose Stoffe
Lösungsmittelfest für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel
Kompatibel mit:
SoftFit™ Pipettenspitzen ermöglichen die präzise und konsistente Pipettierung mit Mehrkanalpipetten
Ergonomische Pipettenspitzen sind für Gilson pipetteman™ Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Pipetten geeignet
Spezifikation
ART 10 Barriere-Spitze, Micropoint, Abhebedeckelgestell | |
10 μ l | |
Steril | |
ART 10F | |
Abnehmbares Deckelgestell | |
Universelle Passform | |
Polypropylen |
0.5 bis 10 μl | |
Gefiltert | |
Nicht autoklavierbar | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin | |
Micro Point | |
ART | |
Steril & PCR-fähig |