Learn More
Thermo Scientific™ Sterile ART 1000 REACH Barriere-Pipettenspitzen, IM RACK
GREENER_CHOICE
Diese Spezialpipettenspitzen verschließen sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten und gewährleisten so ein genaues und einheitliches Pipettieren.
235.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung ART 1000 REACH, gefiltert, steril, Gestell
Volumen (metrisch) 1000 μ l
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Modell ART 1000 REACH
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10313272
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
2079
1000 μ l
235.00 CHF
800 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Pipettieren Sie genau und konsistent mit Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Spezialpipettenspitzen, die die Pipette bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen und diese in der Barriere einschließen. ART Barriere-Spezialpipettenspitzen helfen beim Pipettieren in einer Vielzahl von Anwendungen. Extra lange Thermo Scientific™ REACH™ Spitzen bieten zusätzliche Kontaminationskontrolle.
Eigenschaften:
  • Sterile Spitzen sind frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
  • Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
  • Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
Konzipiert als Pipettierhilfe bei einer Vielzahl von Anwendungen:
Extra lang zur Vermeidung von Kontamination, da der Pipettenschaft nicht in das Probengefäß gerät
Gel-Befüllung geeignet für das Einfüllen von Acrylamid- oder Agarosegelen
Genomisch mit weiter Öffnung für genomische DNA, empfindliche Zelllinien und anderen viskose Stoffe
Lösungsmittelfest für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel
Kompatibel mit:
SoftFit™ Pipettenspitzen ermöglichen die präzise und konsistente Pipettierung mit Mehrkanalpipetten
Ergonomische Pipettenspitzen sind für Gilson Pipetman™ Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Pipetten geeignet
Spezifikation
Spezifikation
ART 1000 REACH, gefiltert, steril, Gestell
Gefiltert
ART 1000 REACH
11.85 cm
Racks
Universelle Passform
Steril & PCR-fähig
1000 μ l
Steril
4.66 Zoll
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Extra lang
ART
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterile ART 1000 REACH Barriere-Pipettenspitzen, IM RACK