Learn More
Thermo Scientific Chemicals Arsen(V)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Arsenic(V) oxide is used in the preparation of metal arsenates. It is used for dye and printing industries. Further, it is used in wood preservatives, colored glass and metal adhesives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Arsenic(V) oxide |
Schmelzpunkt | 315°C (decomposition) |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (metals basis) |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN1559 |
Merck Index | 14,798 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and alcohol. |
Formelmasse | 229.79 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y02E016 | Analysenzertifikat | 25/11/2024 | 014668.22,014668.14 |
X02J039 | Analysenzertifikat | 11/10/2023 | 014668.22,014668.14 |
M30J016 | Analysenzertifikat | 03/02/2023 | 014668.22,014668.14 |
T27I017 | Analysenzertifikat | 04/08/2022 | 014668.22,014668.14 |
L16P58 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 014668.22,014668.14 |