Learn More
Arsenpolykristalliner Klumpen, 2 bis 8 mm (0.08 bis 0.3 Zoll), Puratronic™, ≥99.99999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11352128
Zum Warenkorb hinzufügen
Arsenpolykristalliner Klumpen, 2 bis 8 mm (0.08 bis 0.3 Zoll), Puratronic™, ≥99.99999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352128
100 g
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
Artikelnummer. 11352128
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013044.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-38-2
Summenformel As
Molekulargewicht (g/mol) 74.92
MDL-Nummer MFCD00085309
InChI-Schlüssel RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
IUPAC-Name Arsen
SMILES [As]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenic polycrystalline lump
Farbe Grau
Namenshinweis 2 to 8mm (0.08 to 0.3 in.)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1558
Menge 100 g
Formelmasse 74.92
Reinheit (%) ≥99.99999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Name des Produkts
Arsenpolykristalliner Klumpen, 2 bis 8 mm (0.08 bis 0.3 Zoll), Puratronic™, ≥99.99999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >