Learn More
Arsen, polykristalliner Klumpen, 2 bis 8 mm (0.08 bis 0.3 Zoll), Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11336698
Zum Warenkorb hinzufügen
Arsen, polykristalliner Klumpen, 2 bis 8 mm (0.08 bis 0.3 Zoll), Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11336698
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
Artikelnummer. 11336698
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013375.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-38-2
Summenformel As
Molekulargewicht (g/mol) 74.92
MDL-Nummer MFCD00085309
InChI-Schlüssel RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
IUPAC-Name Arsen
SMILES [As]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenic
Farbe Grau
Physikalische Form Polykristalliner Klumpen, 2 bis 8 mm (0.08 bis 0.3 Zoll)
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.9999% (Metals basis)
Geruch Odorless
Aussehen Gray lump
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY30I045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2023 Catalog Number013044.09,013375.03,013044.22,013044.A1,013044.03,013044.14,013375.A1
ChargennummerZ02H015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number013044.09,013375.03,013044.22,013044.A1,013044.03,013044.14,013375.A1
ChargennummerN28I075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number013044.09,013375.03,013044.22,013044.A1,013044.03,013044.14,013375.A1
Chargennummer23360 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013044.09,013375.03,013044.22,013044.A1,013044.03,013044.14,013375.A1
ChargennummerW02H007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013044.09,013375.03,013044.22,013044.A1,013044.03,013044.14,013375.A1
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Arsen, polykristalliner Klumpen, 2 bis 8 mm (0.08 bis 0.3 Zoll), Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ >