Learn More
Arsen-Klumpen, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386577
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Arsen-Klumpen, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386577
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11386577
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000590.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-38-2
Summenformel As
Molekulargewicht (g/mol) 74.92
MDL-Nummer MFCD00085309
InChI-Schlüssel RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
IUPAC-Name Arsen
SMILES [As]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenic lump
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Menge 25 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW23K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number000590.22,000590.14
ChargennummerP26K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number000590.22,000590.14
ChargennummerU29J004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog Number000590.22,000590.14
ChargennummerT24J076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog Number000590.22,000590.14
ChargennummerS09J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2023 Catalog Number000590.22,000590.14,000590
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Arsen
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Arsen-Klumpen, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >