Learn More
Arsen(III)-oxid, weißes Pulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11343938
Zum Warenkorb hinzufügen
Arsen(III)-oxid, weißes Pulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343938
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11343938
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040370.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 1327-53-3 | As2O3 | 197.84 g/mol
used in the manufacturing of such products as glass and enamels. Arsenic trioxide is utilized in various studies on cellular processes, notably in investigations of leukemia and principal material for the production of many arsenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1327-53-3
Summenformel As2O3
Molekulargewicht (g/mol) 197.84
MDL-Nummer MFCD00003433
InChI-Schlüssel IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diarsorosooxidane
SMILES O=[As]O[As]=O
Spezifikation
Siedepunkt 465°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Arsenic(III) oxide
Schmelzpunkt 312.3°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute acids and alkalies.Insoluble in organic solvents.Slightly soluble in water.
Formelmasse 197.84
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.74
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ17K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number040370.18,040370.09,040370.30
ChargennummerY14J040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number040370.18,040370.09,040370.30
ChargennummerQ18C008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog Number040370.18,040370.09,040370.30
ChargennummerM12H027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number040370.18,040370.09,040370.30
ChargennummerZ22H012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number040370.18,040370.09,040370.30
Name des Produkts
Arsen(III)-oxid, weißes Pulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >