Learn More
Arsen(II)-sulfid, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Arsenic(II) sulfide is used as an primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 565°C |
Chemischer Name oder Material | Arsenic(II) sulfide |
Schmelzpunkt | ∼307°C |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1557 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in acids and alkalis. |
Formelmasse | 213.97 |
Reinheit (%) | 90% |
Güte | Technisch |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
U12K051 | Analysenzertifikat | 29/08/2024 | 017284.06,017284.14 |
H26Q30 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 017284.06,017284.14 |
B10I17 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 017284.06,017284.14 |
K20K04 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 017284.06,017284.14 |
N15D082 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 017284.06,017284.14 |