Learn More
Arsen, AAS-Standardlösung, Specpure™, As 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11485000
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Arsen, AAS-Standardlösung, Specpure™, As 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485000
500 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11485000
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00085309
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenic AAS standard solution
Namenshinweis As 1000μg/mL
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN3264
Konzentration As in 5% HNO3
Güte Specpure™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1550387 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2025 Catalog Number033559.AP,033559.AE
Chargennummer1521755 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2025 Catalog Number033559.AP,033559.AE
Chargennummer1507528 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog Number033559.AP,033559.AE
Chargennummer1502150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number033559.AP,033559.AE
Chargennummer1507884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number033559.AP,033559.AE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Arsenic, AAS standard solution, Specpure, As 1000µg/ml
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid, Arsenic
Name des Produkts
Arsen, AAS-Standardlösung, Specpure™, As 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >