Learn More
Abeba™ Arrow 38210 Schuhe
Antistatisch mit Fersen-Mikrofaserpatch. Behandelt mit Sanitized™.
79.50 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15681148
|
Abeba™
38210/36 |
36 |
79.50 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15691148
|
Abeba™
38210/37 |
37 |
79.50 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15601158
|
Abeba™
38210/38 |
38 |
79.50 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15611158
|
Abeba™
38210/39 |
39 |
79.50 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15621158
|
Abeba™
38210/40 |
40 |
79.50 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15631158
|
Abeba™
38210/41 |
41 |
79.50 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15641158
|
Abeba™
38210/42 |
42 |
79.50 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15651158
|
Abeba™
38210/43 |
43 |
79.50 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15661158
|
Abeba™
38210/44 |
44 |
79.50 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15671158
|
Abeba™
38210/45 |
45 |
79.50 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15681158
|
Abeba™
38210/46 |
46 |
79.50 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15691158
|
Abeba™
38210/47 |
47 |
79.50 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Glattleder
- Schwarz
- Rutschfeste PU/PU-Außensohle
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Fersenpolster aus Mikrofaser
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
38210 |
Schwarz | |
Leder | |
Polyurethan |