Learn More
Abeba™ Arrow 38210 Schuhe
Antistatisch mit Fersen-Mikrofaserpatch. Behandelt mit Sanitized™.
Marke: Abeba™ 38210/45
48.93 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Glattleder
- Schwarz
- Rutschfeste PU/PU-Außensohle
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Fersenpolster aus Mikrofaser
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA | |
Mikrofaser | |
45 | |
Polyurethan |
Schwarz | |
Leder | |
Rutschfest | |
38210 |