Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-Platte, 384 Wells, klare, durchsichtige Wells
Kombiniert die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgt unter allen Bedingungen für eine hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
Marke:  Thermo Scientific™ AB2384
272.32 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
281.52 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12680985
  • 612.00 CHF / 50 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Armadillo PCR-Platten kombinieren die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgen unter allen Bedingungen für hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
Die Thermo Scientific Armadillo PCR-Platten kombinieren die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgen unter allen Bedingungen für hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
Sie sind in 96- und 384-Well-Formaten und in mehreren Farben erhältlich und können mit einem Standard-128-Barcode oder einer kundenspezifischen Strichcodierung bestellt werden. Alle Formate sind mit transparenten oder weißen Wells erhältlich. Wählen Sie Weiß für hervorragende qPCR-Ergebnisse. Der speziell entwickelte, verwindungssteife Rahmen und verschiedene Formatoptionen machen Armadillo PCR-Platten zur ultimativen Wahl für PCR mit hohem Durchsatz und automatisierte Handhabung.
  • Polycarbonat-Rahmen für verwindungssteife Thermocycler
  • Verbesserte mechanische Stabilität für das Handling durch Roboter
  • Dünnwandige Polypropylen-Wells für optimale Wärmeübertragung
  • Die Well-Form ist für eine maximale Probenausbeute optimiert
  • Flache alphanumerische Beschriftung und Well mit erhöhtem Rand für verbesserte Heißversiegelung
  • Das optisch transparente Deck ermöglicht eine gute Sichtbarkeit der Wells
  • Mehrere Rahmenfarboptionen, alle mit transparenten (für PCR) und weiß gefärbten Wells (für qPCR) erhältlich
  • Maximales Well-Volumen 40 μl
  • Maximales Arbeitsvolumen 25 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
50 Platte
Transparent
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Polycarbonat, Polypropylen
384
50 plates
Durchsichtig
Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Armadillo™
PCR-Mikrotiterplatte
Stehrand
40 μl
25 μl
Standard
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerI38B4Q611 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/02/2025 Catalog NumberAB2384
ChargennummerI31B2Q523 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/02/2025 Catalog NumberAB2384
ChargennummerI38B4Q622 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/02/2025 Catalog NumberAB2384
ChargennummerI42B4Q122 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/02/2025 Catalog NumberAB2384
ChargennummerI36B2Q111 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/02/2025 Catalog NumberAB2384
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-Platte, 384 Wells, klare, durchsichtige Wells > Transparenter Rand; transparente Wells
Dieses Produkt wird unter Lizenz der Eppendorf AG verkauft.