Learn More
Sartorius arium™ RO-Modul (erweiterte RO- und comfort I-Systeme)
GREENER_CHOICE
Die RO-Module bestehen aus zwei eigenständigen Membrangehäusen, die für eine einfache Installation und zuverlässigen Service entwickelt wurden. Jedes Modul enthält eine TFC-Membran mit geringer Energie. Das Polypropylen-Gehäuse enthält Zulauf-, Durchfluss- und Konzentrat-Wasseranschlüsse mit interner Durchflussregelung für das Spülen von Membranen.
Marke:  Sartorius 613CPM4
544.12 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16343106
  • 645.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die RO-Module sind für die Produktion von bis zu 380 Litern RO-Permeatwasser pro Tag ausgelegt. Die energiearmen TFC-Membranen benötigen weniger Energie (Druck) als vergleichbare Membranen gleicher Größe, um eine höhere Wassermenge pro Stunde zu erzeugen. Dies reduziert die Betriebskosten, da weniger Strom verbraucht wird.
Die RO-Module erzeugen in der Regel eine Permeatrückgewinnung von mehr als 50 %, was Wasser schont und dennoch eine Salzabstoßung von 99% oder mehr ermöglicht. Jedes Mal, wenn die Systeme mit einem vollen Tank heruntergefahren werden, werden die RO-Membranen mit Permeatwasser rückgespült. Die Rückspülung mit RO-Permeatwasser entfernt Partikel und potenzielle Kalksalze von der Membranoberfläche, wodurch die Lebensdauer verlängert und die Systemwartung reduziert wird.
Diese Rückspülung ermöglicht die Lagerung der RO-Membranen in RO-Permeatwasser anstelle von Speise- oder Leitungswasser zwischen den Betriebsabläufen, wodurch die Lebensdauer der Membran verlängert wird. Bei der Inbetriebnahme erzeugt das System im Vergleich zu herkömmlichen Systemen, die Membranen in Speisewasser speichern, ein hochwertigeres Permeatwasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Umkehrosmose-Module
Polypropylengehäuse, Polyamidmembran
7,8 cm
Wasseraufbereitung
30,8 cm
0,468 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius arium™ RO-Modul (erweiterte RO- und comfort I-Systeme) >