Learn More
Sartorius arium™ mini Analyse-Kit
Für den Einsatz mit arium mini- und arium mini plus Reinstwassersystemen
Marke:  Sartorius H2O-S-PACK
278.74 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15575153
  • 314.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Deionisierungspatronen mit Top-Down-Flow-Technologie
  • Hohe Leistungsfähigkeit durch effiziente Ionenaustauscherharze
  • Schnelle und effektive Adsorption von Verunreinigungen durch hochwertige Aktivkohle
  • Die beste Ionenentfernung liefert Reinstwasser, das die ASTM-Norm Typ 1 übertrifft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zubehör für Sartorius arium™ mini Reinstwassersystem, wissenschaftliches Kit
Pretreated
Ion Exchange, Activated Carbon
Sphärisches, katalytisches Aktivkohlefaser-Mischbett-Ionenaustauschharz in Halbleiterqualität
Wissenschaftliches Kit
1 L
Polypropylen
Ion Exchange Resin, Activated Carbon
arium mini und arium mini plus Reinstwassersysteme
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius arium™ mini Analyse-Kit >