Learn More
Sartorius arium™ mini plus Vorbehandlungskassette
Für den Einsatz mit dem arium mini plus Reinstwassersystem
Marke: Sartorius H2O-CPR
347.31 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Schutz für die Behandlung von Speisewasser
- Schnelle und effektive Adsorption von Verunreinigungen durch hochwertige Aktivierung
- Effizienter Katalysator zur Entfernung von Oxidationsmitteln wie Chlor
- Effiziente Umkehrosmosemembranen, optimierter Wasserverbrauch
- Niedrigenergie-Membranen für ökologischen und ökonomischen Betrieb
Spezifikation
Zubehör für Sartorius arium™ mini plus Reinstwassersystem, Vorbehandlungskassette | |
Polypropylen | |
Activated Carbon | |
arium mini plus Reinstwassersystem | |
7 in. | |
10,2 in. | |
4.3 Zoll | |
7.7 lb |
Tap | |
Activated Carbon | |
Katalytische Aktivkohle, sphärisch | |
Vorbehandlungskassette | |
18 cm | |
26 cm | |
11 cm | |
3,5 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius arium™ mini plus Vorbehandlungskassette > Vorbehandlungskassette
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur