Learn More
Sartorius Mini Plus UltraPure Wassersystem
Reinstwassersystem, entwickelt zur Bereitstellung von ASTM-Wasser der Typen 1 und 3. Sartorius arium™ Mini Plus Reinstwassersystem verwendet eine Vorbehandlungskartusche, die Aktivkohle mit Umkehrosmose kombiniert.
Marke: Sartorius H2O-MA-UV-T
5374.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einfacher Beutelwechsel in weniger als 5 Minuten
- Keine Reinigungsmittel erforderlich
- Das geschlossene System sorgt für optimierte Reinheit, sodass ein permanenter Biofilm vermieden wird
- Intuitive Menüführung mit hochwertigem -Touch-Display aus Glas, das mithilfe von Kundenbefragungen entwickelt wurde
- Produktion von Reinstwasser nach ASTM Typ 1 (18.2 MOhm) / Reinstwasser Typ 3 (8 l/h)
- Geringe Stellfläche, nur28 cm breit
- Volumendispensierung aus 50 ml
- Bietet eine Durchflussrate von 1 Liter pro Minute
- Intuitive Menüführung
- Integrierte Bagtank-Technologie
- 5 Liter-Beutel aus dem proprietären Material S71
- Ursprünglich entwickelt für die Pharmaindustrie
- Aufgrund der Qualität und Zusammensetzung können Sie Ihr vorbehandeltes Wasser optimal für die Herstellung von Reinstwasser des Typs 1 lagern.
Spezifikation
<0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge ) | |
<0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge | |
No | |
2 l/min (Typ 1), 8 l/h (Typ 3) | |
No | |
< 5 ppb | |
Wasseraufbereitungssystem | |
Arbeitsfläche |
100 L | |
3/8 in. | |
Konus | |
Typ 1 und 3 | |
18,2 Mohm.cm und <20 μS/cm bei 25 °C | |
<10 ppb | |
Integrierte UV-Lampe (185/254 nm), Netzkabel | |
100/240 V |