Learn More
Sartorius Arium™ Mini Extend Ultrapure Water System
Compact Arium™ Mini laboratory water systems have been designed for Type 1 ultrapure water requirements of 10 L/day and are ideal for use in preparation of buffers, media and samples, both in life sciences applications and in analytical laboratory procedures.
4750.00 CHF - 6840.00 CHF
Spezifikation
Bakterieller Gehalt | <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge ) |
---|---|
Tägliche Abgabe | 1 to 10 L |
Endotoxin-Konzentration | <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge |
Feedwater Connector | 3/8 in. |
Speisewasserüberwachung | No |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30057367
|
Sartorius
H2O-MAR-T |
Arium Mini Plus without UV |
6115.00 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30057366
|
Sartorius
H2O-MAR-UV-T |
Arium Mini Plus with UV |
6840.00 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30057368
|
Sartorius
H2O-MUR-T |
Arium Mini Essential without UV |
4750.00 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30057365
|
Sartorius
H2O-MUR-UV-T |
Arium Mini Essential with UV |
5470.00 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Flexible: Different versions for different inlet water and connection options, as well as the desired water withdrawal
- Compact: Space-saving with a width of only 28 cm (+ 9 cm for versions with attached dispensing unit)
- Intuitive: Color touch display, with direct access to all important information and dispensing options
- Innovative: Depending on the type of system, our unique Bagtank technology saves time as no intensive tank cleaning with hazardous substances is required
- Reliable: Delivers consistently high water quality for reliable and reproducible results
Spezifikation
<0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge ) | |
<0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge | |
No | |
Optional | |
Wasseraufbereitungssystem |
1 to 10 L | |
3/8 in. | |
1 l/min | |
18.2 MΩ x cm |