Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Argatroban |
Menge | 250 mg |
Löslichkeit | Löslichkeit in Wasser: Unlöslich. |
Schmelzpunkt | 188,0 bis 189,0 °C |
Formelmasse | 508,64 |
InChI-Schlüssel | KXNPVXPOPUZYGB-VSVYTNTFSA-N |
SMILES | C[C@@H]1CCN([C@H](C1)C(O)=O)C(=O)C(CCCN=C(N)N)NS(=O)(=O)C1=CC=CC2=C1NCC(C)C2 |
IUPAC-Name | (2R,4R)-1-{5-[(diaminomethylidene)amino]-2-(3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-sulfonamido)pentanoyl}-4-methylpiperidine-2-carboxylic acid |
Molekulargewicht (g/mol) | 508.64 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0418315 | Analysenzertifikat | 12/12/2022 | 466392500,466390010 |