Learn More
Tocris Bioscience™ Arformoterol Tartrate
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
159.00 CHF - 593.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Long-acting Agonist (LABA)
Zielproteine Adrenergic beta-2
CAS 200815-49-2
Summenformel C19H24N2O4.C4H6O6
Formelmasse 494.49g/mol
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18762449
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
6219/10
10 mg
159.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18789797
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
6219/50
50 mg
593.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Long-acting β2 adrenergic agonist (LABA). Bronchodilator.
Spezifikation
Spezifikation
Long-acting Agonist (LABA)
200815-49-2
494.49g/mol
Adrenergic beta-2 Receptor Agonists
Adrenergic beta-2
C19H24N2O4.C4H6O6
Bei 4 °C lagern
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Arformoterol Tartrate