Learn More
Fisherbrand™ AREX 5 Hotplate Stirrer System
Versatile AREX 5 Hotplate Stirrer System with CerAlTop™ plate includes VTF digital thermoregulator for direct liquid temperature control.
Marke:  Fisherbrand™ SA20500570FI
514.58 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17862017
  • 559.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PRECISE THERMOREGULATION WITH THE VTF DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER
  • The connection to the VTF digital temperature controller ensures precise and direct temperature control of the liquid
  • The 135 mm diameter aluminium alloy top plate guarantees great temperature homogeneity and optimum heat transfer across the entire surface
EASY-TO-USE AND SAFE
  • Two illuminated indicators always inform the operator when the heating is on and the temperature is above 50°C
  • Insulating disk to protect internal parts
  • The 135 mm diameter top is protected from chemicals and scratches by the superior resistant CerAlTop™ ceramic coating
  • IP42 certified
POWERFUL STIRRING PERFORMANCE FOR ALL LAB APPLICATIONS
  • Powerful Brushless motor ensuring power and resistance over time and stirs volumes up to 20 liters (H2O)
  • Stirring speed from 100 up to 1500 rpm
  • SpeedServo™ torque compensation technology that ensures constant speed even when the viscosity of the medium changes
Spezifikation
Spezifikation
Ceramic-coated Aluminum Alloy
VTF
Epoxy-painted Aluminum
135 mm Durchm.
Ambient to 590°F
630 W
1.7 kg
Rund
EU/UK
20 L
3 Jahre
Digital
230 V
Illuminated Icon (when the temperature is above 50°C)
Digital
Ambient to 310°C
50/60 Hz
3.75 lb.
Heizplattenrührer
20 L
1
100 bis 1500 U/min
160 x 85 x 270 mm
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
    Aktionscode: 24075
    Gültig bis zum2025-06-30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ AREX 5 Hotplate Stirrer System > Capacity: 20 L, Stirring Range: 100 to 1500 rpm