Learn More
Velp Scientifica™ AREX 5 Digital System
GREENER_CHOICE
The AREX 5 Digital System is a digital hot plate stirrer with CerAlTop plate ensuring precise thermoregulation of the media, high safety and maximum reliability.
492.00 CHF - 692.00 CHF
Spezifikation
Deckplattenmaterial Keramikbeschichtetes Aluminium
Spannung 230 V
Sicherheitsmerkmale Over 50°C (overtemperature alarm over 330°C)
Größe 135 mm Durchm.
Frequenz 50/60 Hz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17828484
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Velp Scientifica™
SA20500580
Pt100 Probe
492.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17848484
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Velp Scientifica™
SB20500580
VTF digitaler Thermoregulator
692.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17838484
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Velp Scientifica™
SC20500580
Pt100 Probe, Rod, Clamp
544.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
A SAFE HOTPLATE STIRRER DESIGNED TO LAST
  • The internal electronic parts are protected by the insulating disk to resist even in the most challenging environments and applications (IP 42 protection)
  • An illuminated indicator always informs the operator when the heating is on and a Hot Surface Safety message is displayed when the temperature is above 50°C, even when the instrument is turned off
  • The 135 mm diameter top is protected from chemicals and scratches by the superior resistant CeAlTop™ ceramic coating
PRECISE THERMOREGULATION FOR A HIGH REPRODUCIBILITY
  • The ideal solutions for temperature-sensitive applications in many industrial and academic laboratories
  • Precise thermoregulation of the medium with Pt100/Pt1000 probe (± 1.0°C) and VTF digital thermoregulator (± 0.5°C).
  • Thermoregulation range from room temperature up to 300°C.
POWERFUL STIRRING FOR ALL LAB APPLICATIONS
  • Brushless motor ensuring power and resistance over time
  • Stirs up to 20 L from 50 to 1500 rpm, making the Series suitable for both low and high-speed applications
  • SpeedServo™ counter reaction technology maintains the speed constant as viscosity changes
Spezifikation
Spezifikation
Keramikbeschichtetes Aluminium
Over 50°C (overtemperature alarm over 330°C)
50/60 Hz
3.75 lb.
Heizplattenrührer
Up to 20 L
1
50 to 1500 rpm
160 x 270 x 85 mm
LED
230 V
135 mm Durchm.
630 W
1.7 kg
Rund
EU, UK
20 L
3 Jahre
CE
Name des Produkts
Velp Scientifica™ AREX 5 Digital System