Learn More
VELP Scientifica AREC 10 Digital Magnetrührer mit Keramik-Heizplatte
Leistungsstarker digitaler Heizplattenrührer mit einer 10-Zoll quadratischen Keramikplatte, der eine präzise Temperaturkontrolle, hohe Sicherheit, maximale Zuverlässigkeit und eine große Arbeitsfläche gewährleistet.
796.00 CHF - 1005.00 CHF
Spezifikation
Deckplattenmaterial | Ceramic |
---|---|
Spannung | 230 V |
Größe | 10 x 10 in. |
Temperatur (metrisch) | Room Temp to 550°C |
Typ | Magnetic Stirring Hotplate |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30067447
![]() |
VELP Scientifica
F20500691 |
Hotplate Only |
796.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30067450
|
VELP Scientifica
SA20500691 |
Probe |
849.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30067448
|
VELP Scientifica
SB20500691 |
VFT |
1005.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30067446
|
VELP Scientifica
SC20500691 |
Probe, Rod, Clamp |
895.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Der AREC 10 Digital bietet eine präzise Temperaturregelung, erweiterte Rühr- und Heizleistung,verbesserte Sicherheitsfunktionen und eine einfache Bedienung. Die quadratische 10-Zoll-Keramikplatte ist sehr widerstandsfähig und ideal für Labors, die eine große Arbeitsfläche benötigen.
PRÄZISE THERMOREGULIERUNG
- Die fortschrittliche Heizplattentechnologie gewährleistet Temperaturhomogenität und -stabilität bis zu 550 °C
- Präzise Thermoregulierung des Mediums mit Pt100/Pt1000-Fühler (± 1 °C) und VTF-Digital-Thermoregulator (± 0,5 °C)
- Thermoregulationsbereich von Raumtemperatur bis 350 °C
LEISTUNGSSTARKES RÜHREN
- Bürstenloser Motor, der Leistung und Beständigkeit auf Dauer gewährleistet
- Rührt bis zu 25 L Volumen (H2O) mit 100 bis 1500 rpm
- SpeedServo™-Gegenreaktionstechnologie hält die Geschwindigkeit bei Viskositätsänderungen konstant
SICHER UND WIDERSTANDSFÄHIG
- Die robuste 10-Zoll-Keramikplatte bietet außergewöhnliche Chemikalien- und Kratzfestigkeit und lässt sich durch einfaches Abwischen leicht reinigen
- Eine Warnmeldung 'Hot Surface' wird angezeigt, wenn die Temperatur 50°C übersteigt, auch wenn das Gerät inaktiv ist.
Spezifikation
Ceramic | |
10 x 10 in. | |
Magnetic Stirring Hotplate | |
25 L | |
1 | |
100 to 1500 rpm | |
Digital |
230 V | |
Room Temp to 550°C | |
Square | |
EU/UK | |
25 L | |
3 Years |