Learn More
Fisherbrand™ ARE Model Aluminium-Magnetrührer mit Heizplatte
Rührbereich: 1500 U/min; Größe: 135 mm Durchm.
Marke:  Fisherbrand™ F20500162FI
Artikelnummer. 15349654
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Ausgezeichnete Leistungsfähigkeit
  • Einheitliche Hitzeverteilung durch eine beschichtete Heizplatte aus Aluminiumlegierung
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien
  • Maximaltemperatur 370 °C
  • Fasst bis zu 15 Liter-Kolben
  • Elektronische Drehzahlregulierung bis zu 1500 U/min
  • Ausgezeichnete Drehzahlsteuerung, selbst bei niedrigen Drehzahlen
  • SpeedServo™ stellt eine gleichbleibende Drehzahl selbst bei Änderung der Viskosität sicher
  • Hochleistungsantriebsmagnet Typ PCM
Sicherheit steht an erster Stelle
  • Nach IP 42 durch eine Ablaufrille vor verschütteten Flüssigkeiten geschützt
  • Eindeutige Kommunikation: Vorderseite zeigt °C und U/min
  • Für Alarme ausgestattete LED-Schnittstelle
Ergonomisches Design
  • Geneigtes Steuerungsfeld für einen einfachen Zugriff und bessere Sichtbarkeit
  • AluBlocks™ maximieren die Temperatursteuerung und die sichere Handhabungszeit
  • Durch die Kombination von AluBlocks können verschiedene Röhrchen verwendet werden™
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
135 mm
ARE
135 mm Durchm.
Umgebungstemperatur bis 370 °C
165 mm
2,6 kg
15 l
230 V
230 V, 50 bis 60 Hz, 630 W
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien
115 mm
50/60 Hz
630 W
Heizplattenrührer, Rührer
1.500 U/min
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ ARE Model Aluminium-Magnetrührer mit Heizplatte > Fassungsvermögen: 15 L