Learn More
Thermo Scientific™ Arctic Express™ Duale Lagersysteme
Thermo Scientific Arctic Express Aufbewahrungssysteme dienen für den sicheren Transport und die sichere Lagerung von ungefährlichen Proben.
2994.90 CHF - 4140.60 CHF
Spezifikation
Typ Manuelle Befüllung LN2-Dewar
No. of Doors 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10338253
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
CK50920
10 l
2994.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10699463
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
CK50922
28 l
4140.60 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schützen Sie ungefährliche Proben während des Transports und der Lagerung mit den Thermo Scientific™ Arctic Express™ Lagerungssystemen. Die Arctic Express-Systeme sind flexibel und sicher. Diese Systeme sind für den Trockenversand oder als Kryobehälter in Laboren geeignet.
Transport und Lagerung: Wenn der Behälter mit Flüssigstickstoff gefüllt und in einem Labor aufbewahrt wird, kann das Gerät als ein “Can und Cane”-System eingesetzt werden. Die statische Lagerungszeit beträgt in diesem Fall bis zu 125 Tagen.
  • Aluminiumbehälter mit verschließbarem Deckel
  • Nehmen bis zu sechs nummerierte, farbkodierte Dosen aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten) auf, die wiederum Canes für Ampullen aufnehmen
  • Hartschalige Transportcontainer als Standardausführung
Spezifikation
Spezifikation
Manuelle Befüllung LN2-Dewar
1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Arctic Express™ Duale Lagersysteme