Documents
Product Information
Manuals
- 1
- 2
A10B gekühlte Umwälzthermostate bieten einen großen Arbeitsbereich, sodass hoher Durchsatz und Effizienz des Arbeitsablaufs bei Temperaturen im Bereich von -10 ° bis +100 °C und einem maximalen Volumen von 30 Litern ermöglicht werden.
Brand: Thermo Scientific™ 1534101
6302.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24306" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Thermo Scientific™ A10B gekühlte Umwälzthermostate bieten einen großen Arbeitsbereich, sodass hoher Durchsatz und Effizienz des Arbeitsablaufs bei Temperaturen im Bereich von -10 ° bis +100°C und einem maximalen Volumen von 30 Litern ermöglicht werden. Wählen Sie für Ihr Bad einen Thermo Scientific STANDARD- oder ADVANCED-Regler, der die spezifischen Ansprüchen Ihrer Anwendung erfüllt.
Kühlthermostate werden primär zur Regelung der Temperatur von in den Bädern platzierten Proben eingesetzt, aus diesem Grund müssen die Abmessungen des Arbeitsbereichs in die Bewertung einbezogen werden. Diese Geräte können für einen begrenzten Bereich gekühlter Anwendungen auch als Umwälzbäder eingesetzt werden.Im Lieferumfang enthalten:
Steuerkabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 6 ft. Netzkabel.
Empfohlen für:
0,6 bis 1,0 cu. ft. | |
17 bis 30 l | |
RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A | |
17 l/min | |
300 mbar/4,35 psi | |
0,02 ° C | |
35,9 x 16,9 x 18,5 in. (91,3 x 42,9 x 47,1 cm) | |
13,4 in. | |
36,5 cm | |
11,7 in. | |
29,7 cm | |
47,1 cm | |
20 cm | |
44,5 kg | |
230 V |
SC150 | |
CE/ROHS/WEEE | |
250 W | |
-10°C bis +100°C | |
3/FL | |
SC150 | |
35,9 in. | |
91,3 cm | |
16,9 in. | |
42,9 cm | |
18,5 in. | |
7,9 in. | |
97,9 lb. | |
230 V 50 Hz | |
50 Hz |
Gültig bis zum: 2025-12-31
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.