Learn More
Tocris Bioscience™ ARCC 4 negative control
Negative control for ARCC 4 (Cat. No. 7254)
Marke:  Tocris Bioscience™ 7255/5
Artikelnummer. 30000884
  • 519.00 CHF / 5 Milligramm
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ARCC 4 negative control is a negative control for ARCC 4 (Cat. No. 7254). Binds androgen receptors (AR) without inducing degradation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
(2 S,4 S)-1-(-2-(2-(4-((4 '-(3-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxoimidazolidin-1-yl)-[1,1 '-biphenyl]-4-yl)oxy)butoxy)acetamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxami
5 mg
98%
2156588-26-8
C53H56F3N7O7S2
Active Degrader Negative Controls
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ ARCC 4 negative control > 5 mg