Learn More
BRAND™ AR-Glass™ Glasröhrchen
Aus AR-GLAS™. Die Röhrchen sind an beiden Enden eng miteinander verbunden.
Marke: BRAND™ 135820
68.03 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™
- Die Röhrchen sind an beiden Enden eng miteinander verbunden.
- Wird in Packungen mit 50 Stück geliefert
Spezifikation
8 mm | |
250 mm | |
Glas | |
50/Pckg. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ AR-Glass™ Glasröhrchen > Länge:250mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur