Learn More
Brand™ AR-GLAS™ serologische Pipette
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ AR-GLAS™ Serologische Pipetten gewährleisten dank ihres großen Spitzendurchmessers eine vollständige Abgabe. Kurze Graduierung und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe.
Marke: Brand™ 27112
109.25 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.).
- Der große Spitzendurchmesser ermöglicht eine Gesamtabgabe.
- Kurze Graduierung und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe.
Spezifikation
Volumenabgabe | |
AR-GLAS, Kalknatronglas | |
0.1 ml | |
±0.01 ml | |
Serologische Pipette |
2 mm | |
Ja | |
– 2 ml | |
5 mL |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14