Learn More
Leitfähigkeitsstandards, 84 μS/cm, Mettler Toledo™
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
Beschreibung
Neue Sensoren mit verbesserter Messperformance für alle Bereiche.
ISM™: intelligentes Sensormanagement, automatische Kommunikation zwischen Sensor und Gerät (ID, Kalibrierdaten u. -historie, max. Temp., etc.).
InLab710 und 720 zum Einsatz in org. Lösemitteln, InLab731/738 für wässrige Medien. InLab741/742: Spezialsonde für Messungen in Klar- und Reinstwasser. InLab751 und 752: Mikrosensoren mit 4mm /6mm, ideal für Life-Science Anwend. InLab738/742 mit Stecker für SevenGo (Duo).
Integrierter Temperaturfühler (NTC 30kOhm), 0-100 Grad Celsius, Fixkabel.
Typ: Leitf.standard, 250mL
Messbereich: 84μS xx/cm
ISM™: intelligentes Sensormanagement, automatische Kommunikation zwischen Sensor und Gerät (ID, Kalibrierdaten u. -historie, max. Temp., etc.).
InLab710 und 720 zum Einsatz in org. Lösemitteln, InLab731/738 für wässrige Medien. InLab741/742: Spezialsonde für Messungen in Klar- und Reinstwasser. InLab751 und 752: Mikrosensoren mit 4mm /6mm, ideal für Life-Science Anwend. InLab738/742 mit Stecker für SevenGo (Duo).
Integrierter Temperaturfühler (NTC 30kOhm), 0-100 Grad Celsius, Fixkabel.
Typ: Leitf.standard, 250mL
Messbereich: 84μS xx/cm
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 250 ml |
Farbe | Farblos |
Geruch | Geruchsneutral |
Dampfdruck | 23 hPa |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Leitfähigkeitsstandards, 84 μS/cm, Mettler Toledo™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur